Learn More
5-[3-(Dimetilamino)propilo]-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepteno-5-ol, TRC
Código de producto. 30137296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137296 1 g 1 g
30008778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4707701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159-03-1
Fórmula molecular C20 H25 N O
Peso molecular (g/mol) 295.42
Sinónimo 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propilo]-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1936
Porcentaje de pureza >95%