Learn More
5-(3-cloropropil)-5H-dibenz[b,f]azepina, Mikromol™
Código de producto. 30462353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462353 4 x 25 mg 100 miligramos
30049282 25 mg 25 miligramos
30051846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462353 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0422.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(3-cloropropil)-5H-dibenz[b,f]azepina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 51551-40-7
Nombres de analitos o componentes 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2
Tipo de solución Neat
SMILES ClCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-(3-cloropropil)benzo[b][1]benzazepina
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0971 g/mol