Learn More
5-(3-cloropropil)-3-metilisoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole |
| CAS | 130800-76-9 |
| Fórmula molecular | C7H10ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10ClNO/c1-6-5-7(10-9-6)3-2-4-8/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(CCCCl)on1 |
| Nombre IUPAC | 5-(3-cloropropil)-3-metil-1,2-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0451 |