Learn More
5-(3-cloropropil)-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 16036-79-6 |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-9H,5,10-13H2 |
| SMILES | ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-(3-cloropropil)-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 271.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1128 |