Learn More
5-(3-cloropropil)-10,11-dihidro-2-hidroxi-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-21-5 |
| Fórmula molecular | C17H18ClNO |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClNO/c18-10-3-11-19-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-12-15(20)8-9-17(14)19/h1-2,4-5,8-9,12,20H,3,6-7,10-11H2 |
| SMILES | Oc1ccc2N(CCCCl)c3ccccc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 11-(3-cloropropil)-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 287.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1077 |