Learn More
5-(3-cloropropil)-10,11-dihidro-2-formil-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-formyl-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-20-4 |
| Fórmula molecular | C18H18ClNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNO/c19-10-3-11-20-17-5-2-1-4-15(17)7-8-16-12-14(13-21)6-9-18(16)20/h1-2,4-6,9,12-13H,3,7-8,10-11H2 |
| SMILES | ClCCCN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-(3-cloropropil)-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 299.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1077 |