Learn More
Ácido 5-(3-clorofenil)-2-furoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid |
| CAS | 41019-44-7 |
| Fórmula molecular | C11H7ClO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, 5-(m-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)O1 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(3-clorofenil)furano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.01 |