Learn More
5-(3-clorofenil)-1H-tetrazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15448929 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15448929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10699.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 139°C to 140°C
CAS 41421-28-7
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C7H4ClN4
Número MDL MFCD00040951
Beilstein 140081
Sinónimo 5-3-chlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3-chloro-phenyl-2h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3-chlorophenyl tetraazole, 5-chlorophenyltetrazole, acmc-20am9f, 5-3-chlorophenyl tetrazole
Clave InChI WKXXXGMIBYWPGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=N[N-]N=N1
Nombre IUPAC 5-(3-clorofenil)-2H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 179.59
PubChem CID 592520
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.6
Porcentaje de pureza ≥98%