Learn More
Ácido 5-[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-2,4-dimetoxibenzoico, Mikromol
Código de producto. 30461173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461173 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461173 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3372.040025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-2,4-dimetoxibenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
CAS 949465-79-6
Nombres de analitos o componentes 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl F O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 5-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClFO4/c1-21-13-8-14(22-2)11(16(19)20)7-10(13)6-9-4-3-5-12(17)15(9)18/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(OC)c(cc1Cc2cccc(Cl)c2F)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-2,4-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 324.7314
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0565 g/mol