Learn More
5-[3-Buten-1-il[(fenilmetoxi)carbonil]amino]-1,2,5-tridesoxi-D-eritro-pent-1-enitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[3-Buten-1-yl[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-1,2,5-trideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| CAS | 1315552-00-1 |
| Fórmula molecular | C36 H43 Cl F N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H43ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-35(41)42-36(31-17-11-28(12-18-31)29-13-19-32(37)20-14-29)23-26-39(27-24-36)25-8-9-34(40)30-15-21-33(38)22-16-30/h11-22H,2-10,23-27H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(cc3)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | nonanoato de [4-[4-(4-clorofenil)fenil]-1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidin-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 592.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 591.292 |