Learn More
5-(3-Bromopropil)-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Bromopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 62035-53-4 |
| Fórmula molecular | C17 H16 Br N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(3-Bromopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, n-(Bromopropyl)iminostilbene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16BrN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2 |
| SMILES | BrCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-(3-bromopropil)benzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 314.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.047 |