Learn More
5-(3-Bromofenil)isoxazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480050 1 g 1 g
11470050 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50580.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7064-33-7
Fórmula molecular C31H38N4O4S2
Peso molecular (g/mol) 594.79
Número MDL MFCD02183531
Clave InChI ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
Sinónimo 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
PubChem CID 2735607
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1,2-oxazol
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06