Learn More
5-(3-Bromofenil)isoxazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10526133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20510DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
CAS 7064-33-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C31H38N4O4S2
Número MDL MFCD02183531
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
Clave InChI ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 594.79
PubChem CID 2735607
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%