Learn More
5-(3-Bromofenil)-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10162944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10708265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10555564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10162944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60510CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 425379-69-7
Fórmula molecular C10H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 237.1
Número MDL MFCD09065005
Clave InChI RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329560
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1-metilpirazol
SMILES CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%