Learn More
Ácido 5-(3-benciloxifenil)nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid |
| CAS | 893740-67-5 |
| Fórmula molecular | C19H15NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15NO3/c21-19(22)17-9-16(11-20-12-17)15-7-4-8-18(10-15)23-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)c2cccc(OCc3ccccc3)c2 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(3-fenilmetoxifenil)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 305.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1052 |