Learn More
5,3',4'-Trihidroxiflavona (>85%), TRC
Código de producto. 30457111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457111 25 mg 25 miligramos
30450024 50 mg 50 miligramos
30453631 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89668525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19852-25-6
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxicromo-4-una
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cccc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,3',4'-Trihydroxyflavone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528