Learn More
5-[(3,4-Dimetoxifenil)metil]-5-metil-2,4-imidazolidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 892-02-4 |
| Fórmula molecular | C13H16N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-5-veratryl-hydantoin, 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-hydantoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O4/c1-13(11(16)14-12(17)15-13)7-8-4-5-9(18-2)10(6-8)19-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H2,14,15,16,17) |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-5-metilimidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 264.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.111 |