Learn More
5-(3,4-dimetoxifenil)ciclohexano-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclohexane-1,3-dione |
| CAS | 190064-28-9 |
| Fórmula molecular | C14 H16 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 5-(3,4-dimetoxifenil)ciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.274 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.105 |