Learn More
5-(3,4-dimetoxibencil)-5-etil-hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-5-ethyl-hydantoin |
| CAS | 21231-65-2 |
| Fórmula molecular | C14H18N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O4/c1-4-14(12(17)15-13(18)16-14)8-9-5-6-10(19-2)11(7-9)20-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18) |
| SMILES | CCC1(Cc2ccc(OC)c(OC)c2)NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-5-etilimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 278.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1267 |