Learn More
Ácido 5-(3,4-dihidroxifenil)pentanoico, TRC
Código de producto. 30135401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135401 25 mg 25 miligramos
30010640 5 mg 5 miligramos
30011488 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45850525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31129-94-9
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
SMILES OC(=O)CCCCc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3,4-dihydroxyphenyl)pentanoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c12-9-6-5-8(7-10(9)13)3-1-2-4-11(14)15/h5-7,12-13H,1-4H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892