Learn More
5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidin-2,4-diol, Mikromol™
Código de producto. 30049392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049392 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049392 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0093.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidin-2,4-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
CAS 93885-69-9
Nombres de analitos o componentes 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O5/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-15-14(18)16-13(9)17/h5-7H,4H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(O)nc2O)cc(OC)c1OC
Nombre IUPAC 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 292.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1059 g/mol