Learn More
Sal sódica del ácido 5-[3-(2-acetil-3-hidroxifenoxi)-2-hidroxipropoxi]-4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido 5-[3-(2-acetil-3-hidroxifenoxi)-2-hidroxipropoxi]-4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 40820-38-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H17 O9 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt (1:1), 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Monosodium Salt (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O9.Na/c1-11(22)19-13(24)4-2-5-15(19)28-9-12(23)10-29-16-6-3-7-17-20(16)14(25)8-18(30-17)21(26)27;/h2-8,12,23-24H,9-10H2,1H3,(H,26,27);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)c1c(O)cccc1OCC(O)COc2cccc3OC(=CC(=O)c23)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;5-[3-(2-acetil-3-hidroxifenoxi)-2-hidroxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato |
| Mostrar más |