Learn More
5-[(2R)-2-Aminopropil]-1-[3-(benzoiloxi)propil]-2,3-dihidro-1H-indol-7-carbonitrilo (2R,3R)-2,3-Dihidroxibutanodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-1-[3-(benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carbonitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| CAS | 239463-85-5 |
| Fórmula molecular | C26H31N3O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-7-carbonitrile, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-1-[3-(benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI, ACI), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-1-[3-(benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carbonitrile (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-1-[3-(benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carbonitrile tartrate, 3-[5-[(2R)-Aminopropyl]-7-cyano-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]propyl benzoate (2R,3R)-monotartarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25N3O2.C4H6O6/c1-16(24)12-17-13-19-8-10-25(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-27-22(26)18-6-3-2-4-7-18;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12,24H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-;1-,2-/m11/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | benzoato de 3-[5-[(2R)-2-aminopropil]-7-ciano-2,3-dihidroindol-1-il]propilo; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 513.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.2111 |