Learn More
Clorhidrato de 5-[(2R)-2-[[2-(2-hidroxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida (clorhidrato de desetiltamsulosina), Mikromol™
Código de producto. 30462023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462023 4 x 25 mg 100 miligramos
30051642 25 mg 25 miligramos
17923796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462023 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.1600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 5-[(2R)-2-[[2-(2-hidroxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida (clorhidrato de desetiltamsulosina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyltamsulosin Hydrochloride
CAS 1582717-04-1
Nombres de analitos o componentes Desethyltamsulosin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 N2 O5 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (1:1), Desethyltamsulosin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O5S.ClH/c1-13(20-9-10-25-16-6-4-3-5-15(16)21)11-14-7-8-17(24-2)18(12-14)26(19,22)23;/h3-8,12-13,20-21H,9-11H2,1-2H3,(H2,19,22,23);1H/t13-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2O)cc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-hidroxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 416.92
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1173 g/mol