Learn More
Clorhidrato de 5-[(2R)-2-[[2-(2-hidroxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida (clorhidrato de desetiltamsulosina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 5-[(2R)-2-[[2-(2-hidroxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida (clorhidrato de desetiltamsulosina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| CAS | 1582717-04-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O5 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (1:1), Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O5S.ClH/c1-13(20-9-10-25-16-6-4-3-5-15(16)21)11-14-7-8-17(24-2)18(12-14)26(19,22)23;/h3-8,12-13,20-21H,9-11H2,1-2H3,(H2,19,22,23);1H/t13-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2O)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-[2-(2-hidroxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato |
| Mostrar más |