Learn More
5-[2-(Trifluorometil)fenilo]-1,2-oxazol-4-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30449041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449041 100 mg 100 miligramos
30456428 50 mg 50 miligramos
30456455 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT792125100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003561-80-5
Fórmula molecular C11H6NO3F3
Peso molecular (g/mol) 257.17
Nombre IUPAC 5-[2-(trifluorometil)fenilo]-1,2-oxazol-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1cnoc1c2ccccc2C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.03