Learn More
5-[2-(Trifluorometoxi)fenil]-2-furaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10712133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05184DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-furaldehyde
CAS 306936-00-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H7F3O3
Número MDL MFCD00278715
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-trifluoromethoxy phenyl-2-furaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-trifluoromethoxy phenyl, cbmicro_046447, regid_for_cid_721838, 5-2-trifluoromethoxy-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl
Clave InChI UTGWIIGCXFJJHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C1=CC=C(O1)C=O
Nombre IUPAC 5-[2-(trifluorometoxi)fenil]furan-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 256.18
PubChem CID 721838
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.18
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico