Learn More
5-(2-Tienil)tieno[2,3-d]pirimidin-4(3H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474808 5 g 5 g
15464808 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58563.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215928-54-4
Fórmula molecular C10H6N2OS2
Peso molecular (g/mol) 234.291
Número MDL MFCD00126795
Clave InChI LFUBTAOTPHKKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4-ol, 5-thiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-thien-2-ylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, maybridge3_001755, cambridge id 5319817, thieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 5-2-thienyl, thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-hydrothiopheno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 665387
Nombre IUPAC 5-tiofen-2-il-3H-thieno[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-(2-Thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.29
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.