Learn More
Ácido 5-(2-tienil)isoxazol-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480729 250 mg 250 miligramos
15470729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63824.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763109-71-3
Fórmula molecular C8H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 195.192
Número MDL MFCD04113955
Clave InChI OBTRHBQUXRJHJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-thiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-isoxazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl isoxazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 5-thien-2-ylisoxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-thienyl isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 3157098
Nombre IUPAC ácido 5-tiofen-2-il-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido