Learn More
[5-(2-Tienil)-3-isoxazolil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10590732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590732 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10590732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23109CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 194491-44-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H7NO2S
Número MDL MFCD03086162
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol .
Clave InChI HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
Nombre IUPAC (5-tiofen-2-il-1,2-oxazol-3-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 181.209
PubChem CID 2776547
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 97%