Learn More
5-(2-tienil)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10706623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706623 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10526603 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10449284 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10706623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02560DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 70380-70-0
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Clave InChI VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2797208
Nombre IUPAC 5-tiofen-2-il-1,3-oxazol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.