Learn More
Cloruro de 5-(2-piridil)tiofen-2-sulfonilo, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10742283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10742283 1 g 1 g
10776705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02203DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 151858-64-9
Fórmula molecular C9H6ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 259.72
Número MDL MFCD00052284
Clave InChI OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737231
Nombre IUPAC cloruro de 5-piridin-2-iltiofen-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.74
Porcentaje de pureza 95%