Learn More
Ácido 5-(2-Piridil)isoxazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30421894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421894 500 mg
30409823 50 mg
30411432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP840533500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893638-37-4
Fórmula molecular C9H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 190.15
Nombre IUPAC ácido 5-piridina-2-il-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(on1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9(13)7-5-8(14-11-7)6-3-1-2-4-10-6/h1-5H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0378