Learn More
5-(2-Piridil)-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11495796 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11495796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20852.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33893-89-9 | C6H4N5 | 146.13 g/mol
It is used in the synthesis and crystal structure of the [Ag(2-allyl-5-phenyl-2Htetrazole)ClO4] π,complex .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y estructura cristalina del [Ag(2-alil-5-fenil-2Htetrazol)ClO4] π,σ-complejo.
Solubilidad
Soluble en agua a 25 °C, 11 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33893-89-9
Fórmula molecular C6H4N5
Peso molecular (g/mol) 146.13
Número MDL MFCD00068114
Clave InChI ZKHJXYLAESJIEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-pyridyl-1h-tetrazole, 2-1h-tetrazol-5-yl pyridine, 2-2h-tetrazol-5-yl pyridine, 2-2h-tetrazol-5-yl-pyridine, pyridine, 2-1h-tetrazol-5-yl, 5-2-pyridinyl tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, 5-2-pyridyl tetrazole, 5-pyridin-2-yl tetrazole, chembl80094
PubChem CID 320267
SMILES [N-]1N=NN=C1C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water at 25°C 11g/L.
Nombre IUPAC 5-(pyridin-2-yl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.14
Porcentaje de pureza 98%