Learn More
5-(2-Piridil)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467047 250 mg 250 miligramos
15447047 1 g 1 g
15457047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34123.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70380-73-3 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70380-73-3
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Número MDL MFCD00085160
Clave InChI LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737194
Nombre IUPAC 5-piridin-2-il-1,3-oxazol
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%