Learn More
5-(2-piridil)-1,2-dihidropiridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381233-78-9 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 5-(Pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-5-4-8(7-12-10)9-3-1-2-6-11-9/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | O=C1NC=C(C=C1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 5-piridin-2-il-1H-piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0637 |