Learn More
5-(2-Piridinil)-2-tiofencarbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10723803 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10723803 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00077DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
CAS 306934-91-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H8N2S2
Número MDL MFCD02677740
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbothioamide, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbothioamide, 2-thiophenecarbothioamide,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-thiocarboxamide, amino 5-2-pyridyl 2-thienyl methane-1-thione
Clave InChI VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=S)N
Nombre IUPAC 5-piridin-2-iltiofen-2-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 220.308
PubChem CID 2776127
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.32
Porcentaje de pureza 97%