Learn More
5-(2-Fenilet-1-inil)tiofeno-2-carbaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702503 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10394192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08144EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 17257-10-2
Fórmula molecular C13H8OS
Peso molecular (g/mol) 212.266
Número MDL MFCD00126374
Clave InChI YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2737140
Nombre IUPAC 5-(2-feniletinilo)tiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 90%