Learn More
Ácido 5-(2-Fenilet-1-inil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762113 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10279132 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08328DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175203-69-7
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.231
Número MDL MFCD00174055
Clave InChI DXJZBANECHYHRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-phenyleth-1-ynyl nicotinic acid, 5-2-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-phenylethynyl, maybridge1_004925, 5-phenylethynylnicotinic acid, 5-phenylethynyl-nicotinic acid, 5-phenylethynyl nicotinic acid, 5-phenylethynyl-pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779236
Nombre IUPAC ácido 5-(2-feniletinil)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC(=CN=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 97%