Learn More
5-(2-oxiranil)-8-(fenilmetoxi)-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Oxiranyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 112281-28-4 |
| Fórmula molecular | C18H15NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO3/c20-17-9-7-14-13(16-11-22-16)6-8-15(18(14)19-17)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,16H,10-11H2,(H,19,20) |
| SMILES | O=C1Nc2c(OCc3ccccc3)ccc(C4CO4)c2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(oxiran-2-il)-8-fenilmetoxi-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1052 |