Learn More
Ácido 5-[2-Metil-3-(trifluorometil)-1H-2lambda∼5∼-pirazol-5-il]-2-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10022314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10022314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10337304 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07338DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 223499-20-5
Fórmula molecular C10H7F3N2O2S
Peso molecular (g/mol) 276.233
Número MDL MFCD00206674
Clave InChI MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2775669
Nombre IUPAC ácido 5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofeno-2-carboxílico
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.24
Porcentaje de pureza 97%