Learn More
[5-(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)-3-isoxazolil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10664745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664745 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10664745 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14009DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Fórmula lineal Yes
Número MDL MFCD03086111
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
Clave InChI ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
Nombre IUPAC [5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-1,2-oxazol-3-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 196.224
PubChem CID 2776410
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.23
Porcentaje de pureza 97%