Learn More
Ácido 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-3-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10486262 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10151012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486262 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
CAS 368870-05-7
Fórmula molecular C8H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 210.207
Número MDL MFCD03086107
Clave InChI QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2776408
Nombre IUPAC ácido 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%