Learn More
Ácido 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-2-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10761114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10761114 1 g 1 g
10107722 250 mg 250 miligramos
10587844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761114 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18201DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 400715-45-9
Fórmula molecular C9H7NO2S2
Peso molecular (g/mol) 225.28
Número MDL MFCD02682053
Clave InChI AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
PubChem CID 614467
Nombre IUPAC ácido 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza 97%