Learn More
[5-(2-Metil-1,3-tiozol-4-il)-2-tienil] metanol, TRC
Código de producto. 30474586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474586 100 mg 100 miligramos
30466118 500 mg 500 miligramos
30472731 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM695720100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 337508-70-0
Fórmula molecular C9H9NOS2
Peso molecular (g/mol) 211.3
Nombre IUPAC [5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofen-2-il]metanol
SMILES Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0126