Learn More
[5-(2-Metil-1,3-tiozol-4-il)-2-tienil] metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0126 |