Learn More
[5-(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)-2-tienil]metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10049151 1 g 1 g
10178254 5 g 5 g
10381615 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10049151 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18209DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 337508-70-0
Fórmula molecular C9H9NOS2
Peso molecular (g/mol) 211.297
Clave InChI CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
Nombre IUPAC [5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofen-2-il]metanol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 95%