Learn More
5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-2-piridinaetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridineethanol |
| CAS | 184766-50-5 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridineethanol','5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-, 5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridineethanol, 2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]ethan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-11(14-6-7-15-11)9-2-3-10(4-5-13)12-8-9/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3 |
| SMILES | CC1(OCCO1)c2ccc(CCO)nc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridin-2-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1052 |