Learn More
Ácido 5-(2-isobutil)-4-amino-1H-pirazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Isobutyl)-4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1093415-88-3 |
| Fórmula molecular | C8H13N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-5-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-4(2)3-5-6(9)7(8(12)13)11-10-5/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1008 |