Learn More
5-(2-hidroxifenil)-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Hydroxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]p |
| CAS | 1159977-45-3 |
| Fórmula molecular | C14H14N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N4O2/c1-2-5-9-11-12(18-17-9)14(20)16-13(15-11)8-6-3-4-7-10(8)19/h3-4,6-7,15H,2,5H2,1H3,(H,16,20)(H,17,18)/b13-8- |
| SMILES | CCCc1[nH]nc2C(=O)N\C(=C/3\C=CC=CC3=O)\Nc12 |
| Nombre IUPAC | (5Z)-5-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)-3-propil-2,4-dihidropirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1117 |